Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Transferpuffer (20x)
Optimiert für den Transfer von Proteinen von Bolt Bis-Tris Plus-Gelen auf Membranen für Western Blots
Marke: Invitrogen™ BT0006
36.03 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
36.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Requires : Für die Verwendung aller Bolt Gele ist ein Bolt™ Minigel-Tank erforderlich.
Beschreibung
- In Kombination mit 10 % Methanol kann Bolt Transferpuffer mit Bolt Mini Blot-Modulen für den Nasstransfer verwendet werden
- Kann auch mit Bolt Antioxidans verwendet werden, um den Transfer von reduzierten Proteinen zu Membranen zu verbessern
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Spezifikation
Lagerung bei 4 bis 25 °C. | |
20 X | |
125 ml | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gels | |
125 ml |
Transferpuffer | |
Puffer für den Western-Blot-Transfer | |
Flüssig | |
Bolt™ |