Learn More
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 22 02 0542
Beschreibung
- 22mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
22 mm | |
1000 |
Rot-Orange, Durchsichtig | |
TEF | |
1,3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe > N. Gummi/TEF rot-orange/durchsichtig ,1.3 mm Dicke ,60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur