Learn More
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 22 02 1393
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11845070
  • 456.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 22mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
22 mm
1000
Grau, Rot
Butyl, PTFE
2,5 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe > Butyl/PTFE rot/grau ,2.5 mm Dicke ,55° Shore A