Learn More
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 22 02 0487
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16328387
  • 997.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 22mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
22 mm
1000
Silber, Weiß
Aluminium, Silikon
3 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe > Silikon/Aluminium weiß/silber 3 mm Dicke, 50° Shore A