Learn More
Cytiva Sepharose™ Agarose-Gelfiltrationsmedien
Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an als Bead ausgebildeten gelförmigen Filtermedien auf Agarose-Basis. Cytiva Life Sciences™ Filtrationsmedien aus Sepharose-Agarose-Gel weisen eine gute Trennung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg auf.
945.00 CHF - 1255.00 CHF
Spezifikation
Menge | 1 l |
---|---|
Produkttyp | Sepharose-Agarose-Gel-Filtrationsmittel |
Format | Feste Beads |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die Charakterisierung oder das Reinigen von Proben, die Komponenten verschiedener Molekulargewichte beinhalten |
Produktcode | Marke | Flussrate | Partikelgröße | pH-Bereich | Support-Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Partikelgröße | pH-Bereich | Support-Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10004634
|
Cytiva
17-0150-01 |
< 26 cm/h | 45 bis 165 μm | 3 bis 13 | 2 % Agarose |
1255.00 CHF
1 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10217754
|
Cytiva
17-0140-01 |
< 15 cm/h | 60 bis 200 μm | 3 bis 13 | 2 % Agarose |
1210.00 CHF
1 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10605355
|
Cytiva
17-0120-01 |
< 11,5 cm/h | 45 bis 165 μm | 4 bis 9 | 4 % Agarose |
1175.00 CHF
1 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10359864
|
Cytiva
17-0130-01 |
<10 cm/hr. | 60 bis 200 μm | 4 bis 9 | 2 % Agarose | N/A | N/A | N/A | |||||
10702627
|
Cytiva
17-0160-01 |
< 30 cm/h | 45 bis 165 μm | 3 bis 12 | 6 % Agarose |
1255.00 CHF
1 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10695345
|
Cytiva
17-0110-01 |
< 14 cm/h | 45 bis 165 μm | 4 bis 9 | 6 % Agarose |
1175.00 CHF
1 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Lösungen des Europäischen Arzneibuchs
- Reagenzien und Standardlösungen in Kapitel 2 und 4 des aktuellen Ph. Eur.
- Alle Lösungen hergestellt und getestet gemäß Ph. Eur.
- Analysezertifikat im Lieferumfang enthalten
- Chargennummer und Verfallsdatum auf allen Produktetiketten
Bestellinformation
Lieferung in 1 l-Kunststoffbehältern
Spezifikation
1 l | |
Sepharose-Agarose-Gel-Filtrationsmittel | |
Feste Beads | |
Ermöglicht die Charakterisierung oder das Reinigen von Proben, die Komponenten verschiedener Molekulargewichte beinhalten |