Learn More
Cytiva Sepharose™ Agarose-Gelfiltrationsmedien
Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an als Bead ausgebildeten gelförmigen Filtermedien auf Agarose-Basis. Cytiva Life Sciences™ Filtrationsmedien aus Sepharose-Agarose-Gel weisen eine gute Trennung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg auf.
Marke: Cytiva 17-0140-01
1018.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lösungen des Europäischen Arzneibuchs
- Reagenzien und Standardlösungen in Kapitel 2 und 4 des aktuellen Ph. Eur.
- Alle Lösungen hergestellt und getestet gemäß Ph. Eur.
- Analysezertifikat im Lieferumfang enthalten
- Chargennummer und Verfallsdatum auf allen Produktetiketten
Bestellinformation
Lieferung in 1 l-Kunststoffbehältern
Spezifikation
1 l | |
60 bis 200 μm | |
Feste Beads | |
Ermöglicht die Charakterisierung oder das Reinigen von Proben, die Komponenten verschiedener Molekulargewichte beinhalten | |
10 cm | |
3 bis 13 | |
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol |
< 15 cm/h | |
Sepharose-Agarose-Gel-Filtrationsmittel | |
5 cm | |
3,94 in. | |
60-120 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 15, Betthöhe 10 cm, 5 cm ID | |
2 % Agarose |