Learn More
Cytiva Sepharose™ Agarose-Gelfiltrationsmedien
Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an als Bead ausgebildeten gelförmigen Filtermedien auf Agarose-Basis. Cytiva Life Sciences™ Filtrationsmedien aus Sepharose-Agarose-Gel weisen eine gute Trennung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg auf.
Marke:  Cytiva 17-0130-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10359864
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Lösungen des Europäischen Arzneibuchs
  • Reagenzien und Standardlösungen in Kapitel 2 und 4 des aktuellen Ph. Eur.
  • Alle Lösungen hergestellt und getestet gemäß Ph. Eur.
  • Analysezertifikat im Lieferumfang enthalten
  • Chargennummer und Verfallsdatum auf allen Produktetiketten
Bestellinformation
Lieferung in 1 l-Kunststoffbehältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 L
60 bis 200 μm
Feste Beads
4 bis 9
4 bis 30 °C
<10 cm/hr.
Sepharose-Agarose-Gel-Filtrationsmittel
Ermöglicht die Charakterisierung oder das Reinigen von Proben, die Komponenten verschiedener Molekulargewichte beinhalten
2 % Agarose
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sepharose™ Agarose-Gelfiltrationsmedien > Sepharose 2B gel; 1000mL