Learn More
Cytiva Sepharose™ Agarose-Gelfiltrationsmedien
Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an als Bead ausgebildeten gelförmigen Filtermedien auf Agarose-Basis. Cytiva Life Sciences™ Filtrationsmedien aus Sepharose-Agarose-Gel weisen eine gute Trennung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg auf.
Marke:  Cytiva 17-0160-01
1109.02 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10702627
  • 1255.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lösungen des Europäischen Arzneibuchs
  • Reagenzien und Standardlösungen in Kapitel 2 und 4 des aktuellen Ph. Eur.
  • Alle Lösungen hergestellt und getestet gemäß Ph. Eur.
  • Analysezertifikat im Lieferumfang enthalten
  • Chargennummer und Verfallsdatum auf allen Produktetiketten
Bestellinformation
Lieferung in 1 l-Kunststoffbehältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 l
45 bis 165 μm
Feste Beads
Ermöglicht die Charakterisierung oder das Reinigen von Proben, die Komponenten verschiedener Molekulargewichte beinhalten
10 cm
6 % Agarose
< 30 cm/h
Sepharose-Agarose-Gel-Filtrationsmittel
5 cm
3,94 in.
3 bis 12
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • sepharose CL-6B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol