Learn More
Cytiva Sepharose™ Agarose-Gelfiltrationsmedien
Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an als Bead ausgebildeten gelförmigen Filtermedien auf Agarose-Basis. Cytiva Life Sciences™ Filtrationsmedien aus Sepharose-Agarose-Gel weisen eine gute Trennung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg auf.
Marke: Cytiva 17-0110-01
Beschreibung
Lösungen des Europäischen Arzneibuchs
- Reagenzien und Standardlösungen in Kapitel 2 und 4 des aktuellen Ph. Eur.
- Alle Lösungen hergestellt und getestet gemäß Ph. Eur.
- Analysezertifikat im Lieferumfang enthalten
- Chargennummer und Verfallsdatum auf allen Produktetiketten
Bestellinformation
Lieferung in 1 l-Kunststoffbehältern
Spezifikation
1 l | |
45 bis 165 μm | |
Feste Beads | |
Ermöglicht die Charakterisierung oder das Reinigen von Proben, die Komponenten verschiedener Molekulargewichte beinhalten | |
10 cm | |
4 bis 9 | |
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol |
< 14 cm/h | |
Sepharose-Agarose-Gel-Filtrationsmittel | |
5 cm | |
3,94 in. | |
100-200 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 15, Betthöhe 10 cm, 5 cm ID | |
6 % Agarose |
Sicherheit und Handhabung
- Sepharose 6B, 1 L
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.