Learn More
Cytiva Sepharose™ Agarose-Gelfiltrationsmedien
Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an als Bead ausgebildeten gelförmigen Filtermedien auf Agarose-Basis. Cytiva Life Sciences™ Filtrationsmedien aus Sepharose-Agarose-Gel weisen eine gute Trennung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg auf.
Marke:  Cytiva 17-0120-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10605355
  • 1175.00 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Lösungen des Europäischen Arzneibuchs
  • Reagenzien und Standardlösungen in Kapitel 2 und 4 des aktuellen Ph. Eur.
  • Alle Lösungen hergestellt und getestet gemäß Ph. Eur.
  • Analysezertifikat im Lieferumfang enthalten
  • Chargennummer und Verfallsdatum auf allen Produktetiketten
Bestellinformation
Lieferung in 1 l-Kunststoffbehältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 l
45 bis 165 μm
Feste Beads
Ermöglicht die Charakterisierung oder das Reinigen von Proben, die Komponenten verschiedener Molekulargewichte beinhalten
10 cm
4 bis 9
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol
< 11,5 cm/h
Sepharose-Agarose-Gel-Filtrationsmittel
5 cm
3,94 in.
70-140 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 15, Betthöhe 10 cm, Säule 5 cm ID
4 % Agarose
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sepharose™ Agarose-Gelfiltrationsmedien > Sepharose 4B-Gel; 1000 ml