Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess NATURA Falthandtücher, 2-lagig, weiß,
Einzelne Handtücher mit „C“-Faltung, hergestellt in Deutschland aus 100 % recyceltem Material. Blauer Engel, FSC und EU Ecolabel für zusätzliche Umweltsicherheit. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Marke: Kimberly-Clark™ 6810
47.22 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einzelne Handtücher mit „C“-Faltung, hergestellt in Deutschland aus 100 % recyceltem Material.
- Eine praktische, konsistente und wirtschaftliche Lösung.
- Blauer Engel, FSC und EU Ecolabel für zusätzliche Umweltsicherheit. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.
- Kompatibel mit dem Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher in Weiß (Artikel-Nr. 6954).
Spezifikation
Handtuch | |
250 mm | |
330 mm | |
Naturfarben | |
C-Faltung | |
2800 Packungen |
9,8 in. | |
15.55 in. | |
AIRFLEX™ Gewebe | |
250 x 330 mm | |
Practical, consistent and sustainable solution | |
2-lagig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Tage
10Stunden
23Minuten
3Sekunden
15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Hostess NATURA Falthandtücher, 2-lagig, weiß, > Größe (L x B): 250 x 330 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur