Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™
2-lagiges, weiches und luxuriöses Kleenex™
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 8408
80.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hochwertiges Kleenex™
Spezifikation
Toilettenpapier | |
18.6 cm | |
12,5 cm | |
ISO 14001, ISO 9001, EU-Umweltzeichen und FSC-zertifiziert | |
12,5 x 18,6 cm | |
High Traffic Washrooms | |
36 x 200 Blatt |
15,44 in. | |
11.8 in. | |
Frischfaser | |
Weiß | |
Einzelne Blätter | |
Aqua™ or Ripple™ Toilet Tissue Wall Mounted Dispensers | |
2-lagig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ > Verpackungsmenge: 36 Packungen x 200 Tücher
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur