Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Gefaltete Handtücher
Verwenden Sie gefaltete Papierhandtücher von ZVG Zellstoff Vertrieb™ entweder im 2-lagig oder 3-lagig gefalteten Papierformat. Sie sind in verschiedenen Größen, Mengen und Farben erhältlich.
Marke:  ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1542204
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10771283
  • 33.25 CHF / 3200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • ZetForm™l Papierhandtuchsystem
  • Verschiedene Farben
  • Verschiedene Stärken
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltete Handtücher
21 cm
25 x 21 cm
25  cm
Papier
2-lagig
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Gefaltete Handtücher > Stärke: 2-lagig; Abmessungen: 25 cm L x 21 cm B