Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Hostess NATURA, Einzelblatt-Toilettenpapier, 1-lagig, weiß,
GREENER_CHOICE
Weißes, 2-lagiges Toilettenpapier. Perfekt für stark frequentierte Bereiche. Qualität in Verbindung mit praktischem Nutzwert und Wirtschaftlichkeit. Weich, reißfest und saugfähig mit intelligenter Faltung, sodass die Tücher nicht reißen. Reduziert Verschwendung.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 8035
47.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12638865
  • 124.00 CHF / 32 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Toilettenpapier-Einzelblattsystem aus 100 % Recyclingmaterial
  • Qualität in Verbindung mit praktischem Nutzwert und Wirtschaftlichkeit
  • Vollständig biologisch abbaubar, vermindert das Risiko verstopfter Abwasserleitungen
  • kombinierbar mit 6946, 6990, 6975 und 8972
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Toilettenpapier
18.6 cm
11 cm
Weiß
High Traffic Washrooms
2-ply
7.3 in.
4.3 in.
Papier
18.6 x 11 cm
32 x 250 Blatt
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Hostess NATURA, Einzelblatt-Toilettenpapier, 1-lagig, weiß, > Menge: 32 Packungen x 250 Tücher