Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Blaue, 2-lagige Liegenabdeckungen für hochwertigen Schutz. Kostengünstige und leichte, gut transportable Ärzterollen. Ideal zum Abdecken von Ärzteliegen im Gesundheitswesen. Robust, reißfest und strapazierfähig. 59 cm (B).
Marke:  Kimberly-Clark™ 6024
97.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10694341
  • 238.00 CHF / 6 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Ideal zum Schutz von Ärzteliegen und zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards im Gesundheitswesen.
  • Hochwertiger Schutz
  • Leichte, gut transportable Rollen
  • Kombinierbar mit dem Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Arztrolle
Paper
High Traffic Washrooms
6 Rollen
2-lagig
14.6 in.
Blau
59 x 37 cm
23.2 in.
59 cm
6/Pckg.
37 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Größe (L x B): 59 x 37 cm