Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess NATURA Falthandtücher, 2-lagig, weiß,
GREENER_CHOICE
Einzelne Handtücher mit „C“-Faltung, hergestellt in Deutschland aus 100 % recyceltem Material. Blauer Engel, FSC und EU Ecolabel für zusätzliche Umweltsicherheit. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.
185.00 CHF - 202.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Handtuch
Format C-Faltung
Lage 2-lagig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12698845
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kimberly-Clark™
6810
250 x 330 mm
202.00 CHF
20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10311962
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
6812
500 x 250 mm
185.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einzelne Handtücher mit „C“-Faltung, hergestellt in Deutschland aus 100 % recyceltem Material.
  • Eine praktische, konsistente und wirtschaftliche Lösung.
  • Blauer Engel, FSC und EU Ecolabel für zusätzliche Umweltsicherheit. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.
  • Kompatibel mit dem Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher in Weiß (Artikel-Nr. 6954).
Spezifikation
Spezifikation
Handtuch
C-Faltung
2-lagig