Learn More
Sartorius Ersatzteil für Polycarbonat-Filterhalter
Das Ersatzteil für Polycarbonat-Filterhalter ist für die Verwendung mit Microsart™ Verteilern 16510 und 16511 vorgesehen.
Marke: Sartorius 6980230
19.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör aus Polycarbonat
- Zur Verwendung mit den Microsart™ Verteilern 16510, 16511
Spezifikation
Nein | |
Polycarbonate | |
Unsteril | |
Oberer Teil |
Filterhalter | |
PES | |
Je 1 | |
250 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Ersatzteil für Polycarbonat-Filterhalter > Ersatzteile für Polycarbonat-Filterhalter; Typ: Oberes Teil; Menge: Je 1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur