Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD19 Pan B
Dynabeads CD19 Pan B are superparamagnetic beads covalently coupled with an anti-human CD19 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD19+ B cells directly from whole blood, bone marrow, buffy coat, PBMC and tissue digests.
Marke:  Invitrogen™ 11144D
810.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30274985
  • 954.00 CHF / 2 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
B Cells
Brown
Magnetic Polystyrene
Yes
>95%
Research Grade
PBMC, Blood
1 x 10^7 PBMCs per isolation
4.5 μm
This Product Contains: 2 mL Dynabeads™ CD19 (Pan B) coated with anti-CD19 monoclonal antibody.
Storage Conditions: 2°C to 8°C. Do not freeze.
Cell Depletion, Positive Isolation for Molecular Applications
Antibody Coated Bead
Processes ∼8x 10^8 cells total
Dynabeads™
2 mL
Room Temperature
Human
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ CD19 Pan B > 2 mL