Learn More
UVP Mini-UV-Lampe
Die Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff ist beständig gegen Verblassen und Risse. UVP™ Mini-UV-Lampen passen dank ihrer kompakten Größe in jede Tasche. Die leichten, tragbaren Lampen eignen sich hervorragend für den Außeneinsatz.
Marke:  UVP 95-0305-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11756116
  • 65.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus stoßbeständigem Kunststoff, beständig gegen Ausbleichen und Sprünge
  • Kleine Lampen in Hosentaschenformat
  • Einfach tragbar durch Nylonband
  • Benötigt 4 AA-Batterien
Spezifikation
Spezifikation
4 W
376 x 96 mm
201 mm
UVL-4F
(4) AA-Batterien
365 nm
Blitzlicht
Kunststoff
51 mm
Mini-UV-Lampe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Mini-UV-Lampe > Modell:UVL-4F; Wellenlänge:365nm; Lieferumfang:Blitzlicht