Learn More
Sartorius Ersatzteil für Polycarbonat-Filterhalter
Das Ersatzteil für Polycarbonat-Filterhalter ist für die Verwendung mit Microsart™ Verteilern 16510 und 16511 vorgesehen.
9.30 CHF - 91.45 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10079740
|
Sartorius
6980225 |
Stecker | 10 Packungen |
15.35 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10355461
|
Sartorius
6980227 |
Sartolab P20 Plus Filtersystemstopfen für Deckel | Je 1 |
9.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15972630
|
Sartorius
6980230 |
Oberer Teil | Je 1 |
26.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15982630
|
Sartorius
6980232 |
Filtergestell | 2 Packungen |
13.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15992630
|
Sartorius
6980234 |
Schlauchnippel | Je 1 |
11.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15902640
|
Sartorius
6980235 |
Dichtungsring aus Silikon | 3 Packungen |
91.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15912660
|
Sartorius
6981090 |
Auffangkolben | Je 1 |
32.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zubehör aus Polycarbonat
- Zur Verwendung mit den Microsart™ Verteilern 16510, 16511
Spezifikation
Nein | |
Unsteril |