Learn More
Eppendorf™ S-4-72 Rotoradapter
Zur Verwendung mit runden Eimern mit 4 x 250 ml
Marke:  Eppendorf™ 5804787005
228.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13276589
  • 228.91 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit den Zentrifugen 5804/5804 R und 5810/5810 R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
1 x 250 ml-Röhrchen
S-4-72 (4 x 250 ml) Rotor in Zentrifugen des Modells 5804/5810
250 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ S-4-72 Rotoradapter > Für 1 x 250 ml-Röhrchen