Learn More
Sartorius Sartolab™ Einweglagerflasche aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sartorius Sartolab Einwegflaschen aus Polystyrol zur Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
Marke:  Sartorius 180-22---------E
55.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17404412
  • 70.85 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Flaschen können mit allen Sartolab™ RF | BT Vakuumfiltrationsgeräten mit einer Halsweite von 45 mm verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polystyrol
150 ml
Sartolab
Polystyrol
Steril
Name des Produkts
Sartorius Sartolab™ Einweglagerflasche aus Polystyrol > 150 ml