Learn More
Corning™ Sterile Einwegflaschen
Als Ersatzaufsätze für Corning sterile Einweg-Filtersysteme oder als Lagerungsflaschen. Corning™ sterile Einwegflaschen sind leicht zu greifen und ideal für die Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
Marke: Corning™ 430281
101.33 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ulliHaltbare Flaschen aus Polystyrol/liliGraduiert/liliHalsweite: 45 mm/liliLeicht auslesbare Graduierungen/liliDer Dichtungssteckverschluss sorgt für eine luftdichte Abdichtung und minimiert das Kontaminationsrisiko/liliMit sterilen Kappen/li/ul
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
Orange HDPE-Kappe mit Dichtring | |
24/Karton | |
24 Karton | |
250 mL |
Polystyrol | |
Anwendungen: Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen | |
4.5 cm | |
2/Karton | |
Lagerflasche mit guter Griffigkeit und Graduierung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
04025502 | Qualitätsbescheinigung | 13/06/2025 | 430281 |
03825501 | Qualitätsbescheinigung | 13/06/2025 | 430281 |
03525500 | Qualitätsbescheinigung | 13/06/2025 | 430281 |
01925001 | Qualitätsbescheinigung | 13/06/2025 | 430281 |
35024023 | Qualitätsbescheinigung | 25/04/2025 | 430281 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31