Learn More
Sartorius Sartolab™ Einweglagerflasche aus Polystyrol
Sartorius Sartolab Einwegflaschen aus Polystyrol zur Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
70.85 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sartolab |
Material | Polystyrol |
Material (Membran) | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Probenvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Probenvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17404412
![]() ![]() |
Sartorius
180-22---------E |
150 ml |
70.85 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17414412
![]() ![]() |
Sartorius
180-23---------E |
250 ml |
88.50 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17424412
![]() ![]() |
Sartorius
180-24---------E |
500 ml |
107.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17434412
![]() ![]() |
Sartorius
180-25---------E |
1.000 ml |
142.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die Flaschen können mit allen Sartolab™ RF | BT Vakuumfiltrationsgeräten mit einer Halsweite von 45 mm verwendet werden
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
Steril |
Sartolab | |
Polystyrol |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sartolab™ Einweglagerflasche aus Polystyrol