Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten
Mit diesen graduierten Polyethylen-Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Integrierter Peleusball, macht Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig.
18.20 CHF - 492.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Graduierungen | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Graduierungen | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15367813
![]() |
Thermo Scientific™
212 |
3.9mL | Unsteril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. |
24.27 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15377813
![]() |
Thermo Scientific™
212-1S |
3,9 mL | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton |
63.40 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15231799
![]() |
Thermo Scientific™
222 |
5,8 mL | Unsteril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. |
252.00 CHF
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15200093
![]() |
Thermo Scientific™
274-1S |
4,6 mL | Steril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton |
60.20 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15397813
![]() |
Thermo Scientific™
222-10S |
5,8 mL | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 10/Beutel, 500/Packung |
57.25 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11681829
![]() |
Thermo Scientific™
212NL |
3,9 mL | Unsteril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml |
24.40 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11357853
![]() |
Thermo Scientific™
222NL |
5,8 mL | Unsteril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml |
23.60 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15327823
![]() |
Thermo Scientific™
222NL-10S |
5,8 mL | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 10/Beutel, 500/Packung |
57.25 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10372660
![]() |
Thermo Scientific™
222NL-1S |
5,8 mL | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Einzeln verpackt, 500/Packung |
65.35 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12364468
![]() |
Thermo Scientific™
222NL-20S |
5,8 mL | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/Beutel, 500/Packung |
45.20 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12384468
![]() |
Thermo Scientific™
225NL |
7,5 ml | Unsteril | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0 ml |
40.65 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12394468
![]() |
Thermo Scientific™
225NL-1S |
7,5 ml | Steril | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0 ml | Einzeln verpackt, 500/Packung |
58.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15327873
![]() |
Thermo Scientific™
282NL |
1,5 ml | Unsteril | 0,1, 0,2, 0,3 ml |
25.38 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15387813
![]() |
Thermo Scientific™
212-20S |
3.9mL | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton |
46.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15307823
![]() |
Thermo Scientific™
222-1S |
5,8 mL | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 Stk./Packung |
64.29 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15317823
![]() |
Thermo Scientific™
222-20S |
5.8 ml | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton |
44.44 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15251799
![]() |
Thermo Scientific™
225-1S |
7,5 ml | Steril | 1, 2, 3 ml | Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton |
492.00 CHF
4000 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15261799
![]() |
Thermo Scientific™
225-20S |
7.5 ml | Steril | 1, 2, 3 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton |
326.00 CHF
4000 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15357863
![]() |
Thermo Scientific™
274 |
4.8ml | Unsteril | 0.5, 1, 1.5, 2 ml | Bulkware 500/Packung 10 Packungen/Karton 5000/Karton |
25.64 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15367863
![]() |
Thermo Scientific™
274-20S |
4.8ml | Steril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton |
36.65 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15292099
![]() |
Thermo Scientific™
282 |
1.5 ml | Unsteril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Großpackung 500/Pk. 8 Pk./Kt. 4000/Kt. |
209.00 CHF
4000 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10291790
![]() |
Thermo Scientific™
282-1S |
1.5 ml | Steril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton |
58.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15317873
![]() |
Thermo Scientific™
282-20S |
1.5 ml | Steril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton |
55.05 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12334478
![]() |
Thermo Scientific™
728NL |
13,7 mL | Unsteril | 1, 2, 3, 4, 5 ml | Großpackung 250/Pk. 10 Pk./Kt. 2500/Kt. |
18.20 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Spezifikation
LDPE |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.