Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten
GREENER_CHOICE
Mit diesen graduierten Polyethylen-Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Integrierter Peleusball, macht Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig.
Marke:  Thermo Scientific™ 225-1S
369.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15251799
  • 492.00 CHF / 4000 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3,2 ml
7.9mm
Steril
Ja
Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton
15.5cm
Ja
Transferpipette, großer Kolben, graduiert auf 1 ml, 2 ml, 3 ml
LDPE
21
1, 2, 3 ml
7,5 ml
Graduierte Transferpipetten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten > Graduierte 7,5 ml-Transferpipetten
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.