Learn More
Thermo Scientificâ„¢ Samcoâ„¢ Graduierte Transferpipetten
Mit diesen graduierten Polyethylen-Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Integrierter Peleusball, macht Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig.
Marke: Thermo Scientificâ„¢ 222NL-1S
49.01 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Spezifikation
3,5 mL | |
4,6 mm | |
Steril | |
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | |
5,8 mL |
Samco 5,8 ml graduierte Transferpipetten, großer Kolben, steril, graduiert auf 1 ml, einzeln verpackt, weiße Box | |
LDPE | |
Ja | |
Einzeln verpackt, 500/Packung | |
15,5 cm |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.