Learn More
Thermo Scientificâ„¢ Samcoâ„¢ Graduierte Transferpipetten
GREENER_CHOICE
Mit diesen graduierten Polyethylen-Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Integrierter Peleusball, macht Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig.
Marke:  Thermo Scientificâ„¢ 282
190.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15292099
  • 209.00 CHF / 4000 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,8 ml
3mm
Unsteril
Ja
Großpackung 500/Pk. 8 Pk./Kt. 4000/Kt.
11.6cm
Ja
Transferpipette, Pädiatrie, graduiert auf 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml
LDPE
22
0,1, 0,2, 0,3 ml
1.5 ml
Graduierte Transferpipetten
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
      Name des Produkts
      Thermo Scientificâ„¢ Samcoâ„¢ Graduierte Transferpipetten > Graduierte 1,5 ml-Transferpipette
      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.