Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten
Mit diesen graduierten Polyethylen-Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Integrierter Peleusball, macht Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig.
Marke: Thermo Scientific™ 222NL-20S
33.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Spezifikation
3,5 mL | |
4,6 mm | |
Steril | |
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | |
20/Beutel, 500/Packung | |
15,5 cm |
Samco Graduierte 5,8 ml-Transferpipetten, großer Ball, steril, graduiert auf 1 ml, 20/Packung, weiße Box | |
LDPE | |
Ja | |
20/Beutel, 500/Packung | |
5,8 mL |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.