Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten
GREENER_CHOICE
Mit diesen graduierten Polyethylen-Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Integrierter Peleusball, macht Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig.
Marke:  Thermo Scientific™ 222
189.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15231799
  • 252.00 CHF / 5000 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3,5 mL
4,6 mm
Unsteril
Ja
Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.
15,5 cm
Ja
Transferpipette, großer Kolben, skaliert auf 0,25, 0,50, 0,75 und 1 ml
LDPE
25
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
5,8 mL
Mess-Transferpipette
Videos
  • Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1426888 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/05/2025 Catalog Number222
Chargennummer1428928 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number222
Chargennummer1426937 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number222
Chargennummer1426887 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/04/2025 Catalog Number222
Chargennummer1428016 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog Number222
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.