Learn More
Salzlösung Natriumcitrat (SSC), 20 X-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Marke:  Fisher BioReagents BP1325-4
99.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10183433
  • 102.00 CHF / 4 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
Description
SSC-Puffer wird als Puffer in Southern-Übertragungsprotokollen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Kochsalzlösung-Natriumcitrat
Flüssig
7
4L
RT
DNase-frei
Molekularbiologie
2,9 bis 3,1 M
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Saline-Sodium Citrate 20X Solution
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Salzlösung Natriumcitrat (SSC), 20 X-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents > Poly CUBE; 4 l