Learn More
Salzlösung Natriumcitrat (SSC), 20 X-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Marke:  Fisher BioReagents BP1325-20
267.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10785104
  • 272.00 CHF / 20 Liter
Verfügbar ab: 13-10-2025
Beschreibung
Beschreibung
SSC-Puffer wird als Puffer in Southern-Übertragungsprotokollen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Kochsalzlösung-Natriumcitrat
Flüssig
7
20L
RT
DNase-frei
Molekularbiologie
2,9 bis 3,1 M
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Saline-Sodium Citrate 20X Solution
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzlösung Natriumcitrat (SSC), 20 X-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents > PolyPac™; 20 l