Learn More
Salzlösung Natriumcitrat (SSC), 20 X-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
57.75 CHF - 272.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kochsalzlösung-Natriumcitrat |
---|---|
Inhalt und Lagerung | RT |
Form | Flüssig |
DNase | DNase-frei |
pH | 7 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10785104
|
Fisher BioReagents
BP1325-20 |
20L |
272.00 CHF
20 Liter |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10418353
|
Fisher BioReagents
BP1325-1 |
1L |
57.75 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10183433
|
Fisher BioReagents
BP1325-4 |
4L |
102.00 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
SSC-Puffer wird als Puffer in Southern-Übertragungsprotokollen verwendet.Spezifikation
Kochsalzlösung-Natriumcitrat | |
Flüssig | |
7 | |
2,9 bis 3,1 M |
RT | |
DNase-frei | |
Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
- Saline-Sodium Citrate 20X Solution