Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Glucose Chloramphenicol Selektiv-Agar-Kontaktplatte
Isolieren, kultivieren und differenzieren Sie Dermatophyten, Pilze und Hefen mit dieser Formulierung im Abklatschplattenformat.
Marke: Thermo Scientific™ PO5094C
Beschreibung
Isolieren, kultivieren und differenzieren Sie Dermatophyten sowie andere Pilze und Hefen mit saurem pH-Wert mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud-Glucose Chloramphenicol Selektiv-Agar-Abklatschplatte. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Wachstum von Pilzen und hemmt gleichzeitig das Wachstum von Bakterien in gemischten Proben. Pilze behalten ihr typisches Aussehen bei und können daher anhand der von Sabouraud beschrieben makroskopischen Standardeigenschaften leicht identifiziert werden.1. Die Zugabe von Chloramphenicol erleichtert die selektive Isolierung pathogener Pilze.
Mühelose Entnahme von Oberflächenproben mit der einfach zu handhabenden Sabouraud-Dextrose-Agar-Abklatschplatte.
- Geeignet für die Identifikation pathogener Pilze in Materialien mit hoher Anzahl anderer Pilze oder Bakterien
- Einfach zu handhabende Abklatschplatte zur mühelosen Oberflächenprobenahme.
- Gleichbleibende Leistung: Glatte, gleichmäßige Agaroberfläche durch spezialisierten Herstellungsprozess
- Einfaches Stapeln für mehr Stabilität bei Handhabung und Transport.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Der kuppelförmige Boden der Thermo Scientific Abklatschplatten verhindert, dass Agar herausfällt.
Die gitterförmige innere Schicht der Platte ermöglicht die einfache Berechnung der koloniebildenden Einheiten (KBE) aus Oberflächentests. So kann das Labor melden, ob die Konzentration der Kontaminanten innerhalb der vordefinierten, akzeptablen Grenzen liegt. Leichtes Stapeln erhöht die Stabilität bei Handhabung und Transport. Die reduzierte Luftzirkulation verhindert das Austrocknen der Platten.
Unsere Abklatschplatten werden mit einem speziellen automatischen Verfahren hergestellt, um eine glatte und gleichmäßige Verteilung des Agars auf jeder Platte zu gewährleisten. Zur Probenahme wird die kuppelförmige Fläche des Agar sanft auf der zu beprobenden Oberfläche ausgerollt. Wenn krankheits- oder infektionserregende Mikroorganismen vorhanden sind, wachsen diese zu einfach sichtbaren Kolonien auf der Oberfläche des Agars. Dies ist eine zuverlässige und effektive Methode zur Bestimmung der mikrobiellen Reinheit von Oberflächenbereichen und hilft bei der Kontrolle unsichtbarer Gefahren, die mit mikrobieller Kontamination im Zusammenhang stehen. Wachstum ist innerhalb von drei Tagen bei Bakterien und innerhalb von fünf Tagen bei Pilzen klar sichtbar.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Honiggelb, transparent | |
Sabouraud-Glucose Chloramphenicol Selektiv-Agar-Kontaktplatte | |
Deutschland | |
13,5 g ± 5 % | |
2 x 10/Packung |
2 bis 25 °C | |
Abklatschplatte | |
Agar | |
Kartons mit 2 x 10 Platten, verpackt in Folie |