Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Glucose Chloramphenicol Selektivagar
Isolieren Sie Dermatophyten sowie andere Pilze und Hefen in klinischen und Umweltproben mit diesem gebrauchsfertigen, selektiven Medium.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5070A
19.51 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10016732
  • 29.45 CHF / 10 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv-Agar können Sie Dermatophyten sowie andere Pilze und Hefen aus klinischen Proben und Umweltproben isolieren. Der saure pH-Wert des Mediums begünstigt das Wachstum von Pilzen und hemmt gleichzeitig das Wachstum von Bakterien in gemischten Proben. Pilze behalten ihr typisches Aussehen in der Kultur bei und können daher anhand der von Sabouraud beschrieben makroskopischen Eigenschaften leicht identifiziert werden.1 Die Zugabe von Chloramphenicol hemmt bakterielle Kontaminanten für die selektive Isolierung von Pilzen.
Verwenden Sie den Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv-Agar für die Isolierung von Dermatophyten und anderen pathogenen Pilzen. Das Medium liefert zuverlässige Ergebnisse bei Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyto mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum und Candida albicans.2
  • Geeignet für die Identifikation pathogener Pilze in Materialien mit hoher Anzahl anderer Pilze oder Bakterien
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elfenbein
90mm-Einzelplatte
Agar
10/Pckg.
2°bis 10 °C
Deutschland
17 g ± 5 %
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4510527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Catalog Number
Chargennummer4510097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2025 Catalog Number
Chargennummer4504121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer4503441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer4505124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sabouraud-Glucose Chloramphenicol Selektivagar >