Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas haben eine bessere Toleranz als Klasse B.
Marke:  Hirschmann™ 1300155
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11777971
  • 39.30 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • One mark
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
Spezifikation
Spezifikation
B
Ja
6/Pckg.
5 ml
Volumetrische Pipette
Glas
Braun
0.023 ml
410 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert > Kapazität: 5 ml