Learn More
R&D Systems™ Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit
Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke: R&D Systems™ DCA100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Caspase-1 in cell culture supernates (100 ul).
Spezifikation
6.25 - 400pg/mL | |
HRP | |
Natural and Recombinant Human Caspase-1 | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (100uL) | |
CASP1, CASP-1, CASP1 nirs variant 1, caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase-1, Caspase1, Caspase-1 subunit p10, Caspase-1 subunit p20, EC 3.4.22.36, EC:3.4.22.36, ICE, IL-1 beta-converting enzyme, IL1BC, IL-1 BC, IL1BCE, IL1B-convertase, interleukin 1, beta, convertase, interleukin 1-B converting enzyme, Interleukin-1 beta convertase, Interleukin-1 beta-converting enzyme, p45 |
1.24pg/mL | |
Cell Culture Supernatant | |
1 x 96-well Plate | |
834 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit > Eine 96-Well-Platte
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur