Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol
Kultivieren und differenzieren Sie mit diesem gebrauchsfertigen Nährmedium Pilze in klinischen und Umweltproben.
Marke: Thermo Scientific™ PO0161A
18.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren, Kultivieren und Differenzieren von Dermatophyten, Pilzen und Hefen wie Candida albicans mit dem Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose-Agar mit Chloramphenicol.
Pilze behalten ihr typisches Aussehen in der Kultur bei und können daher anhand makroskopischer Standardeigenschaften leicht identifiziert werden. Infektionen durch Candida spp. sind vielfältig und reichen von oberflächlichem und lokalem bis zu tiefem und weit verbreitetem Befall. Candida albicans und Candida glabrata stellen 70 bis 80 % der isolierten Hefen bei Patienten mit invasiven Erkrankungen dar.
Dieses Kulturmedium, das auch in Pulverform erhältlich ist, kann in der Umweltüberwachung und für Sterilitätstests verwendet werden. Es ermöglicht die rasche Umsetzung korrektiver Maßnahmen, wenn bei der Prozesskontrolle eine inakzeptabel hohe mikrobielle Belastung auffällt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Strohfarben, transparent | |
90mm-Einzelplatte | |
SDA with CAM | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10/Packung |
2 bis 10 °C | |
UK | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %