Learn More
Haldenwanger™ Alsint-Tiegel, Größe 6A, 270 ml, zylindr. Form, ebener Boden, 65 x 100mm (a.Dm. x H)
Marke:  Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/6
Artikelnummer. 10058480
  • 307.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Mit ebenem Boden. Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 270mL
φ/H: 65/100mm
φ Innen: 55mm
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
Oxidkeramik
65mm
Zylindrisch
270mL
Alsint Schmelztiegel