Learn More
Heidolph Instruments S-Box Package 2
The S-Box Package 2 includes additional accessories to complete an existing S-Biosystem incubation system.
Marke: Heidolph Instruments 400-03002-00
Beschreibung
- Jede S-Box ist ein eigenständiger Miniatur-Inkubator.
- Im Inneren der S-Box ist Platz für eine Standard-Multiwellplatte oder eine Zellkulturflasche (bis zu T75).
- Der komplette Innenraum (Innenbehälter) kann als sterilisiertes austauschbares Element in einer sterilen Außenverpackung erworben werden.
- Ihre Kultur wird durch einen Beutel sterilisiertes Wasser (Wasserbeutel), der für Wochen ausreicht, am Austrocknen gehindert.
- Um ein Vermischen zu vermeiden, ist die Frontabdeckung der S-Box in verschiedenen Farben erhältlich.
Spezifikation
Blau | |
1 S-Box, 1 Werkzeugausrüstung, 8 Innenboxen, 8 Wassersäcke, 4 Frontabdeckungen |