Learn More
Edwards Vacuum™ EMF10 Ölnebelfilter
Zur Verwendung mit dem EMF10-Ölnebel-Abluftfilter.
Marke: Edwards Vacuum™ A22304198
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nenndurchfluss von 12 m3/h
- Maximaler Gegendruck von 12 psig
- Entlastungsdruck von 20 psig
- Austausch-/Ersatzteil
- Hergestellt aus mit Epoxidharz imprägnierter Borosilikatglasfaser
Spezifikation
EMF10 Öldampf-Element | |
Epoxidimprägnierte Borosilikatglasfaser | |
12 oz. |
Zum Abscheiden und Auffangen von aus Abgasen ölgedichteter Drehschieber-Vakuumpumpen herrührenden Ölnebeln und Gerüchen. | |
Gegendruck von 12 psig, Entlastungsdruck von 20 psig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edwards Vacuum™ EMF10 Ölnebelfilter > Kann verwendet werden mit: E-LAB 2 Drehpumpe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur