Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel
Aus Kalk-Natron-Glas. Fisherbrand™ Pulvertrichter mit kurzem Schaft aus Kalk-Natron-Glas neigen weniger zu Verstopfung beim Einfüllen von dickeren Substanzen.
Marke:  Fisherbrand™ 00793106
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10124352
  • 38.20 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
  • Kurzstieltrichter
  • Weniger Verklumpen bei dickeren Substanzen im Trichter
Spezifikation
Spezifikation
55 mm
Kalknatronglas
Ideal für Filteranwendungen im Labor
8 mm
95 mm
60 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel > Oben: 55 mm Durchmesser; Länge des Stiels: 55mm