Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Kompakte Büretten aus Borosilikatglas
Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen. Die BRAND™ Blaubrand™ Kompaktbüretten aus Borosilikatglas sind auch einfach zu reparieren, da alle Einzelkomponenten austauschbar sind.
Marke:  BRAND™ 13918
83.19 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10464342
  • 93.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn
  • Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen.
  • Einfache Reparatur – alle Einzelkomponenten sind austauschbar.
  • Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN EN ISO 385).
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Schellbachstreifen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Borosilikatglas
Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
±0,05 ml
DIN EN ISO 385, USP
800 mm
0,1 mL
PTFE
Klasse AS
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    19
    Stunden
    16
    Minuten
    47
    Sekunden
    43
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Kompakte Büretten aus Borosilikatglas > Kapazität: 50 ml