Learn More
Notrax Sorb Stance™ Tough Anti-Fatigue Mat with Sorbent
Anti-fatigue matting designed for combined use with a sorbent. Made of a high quality nitrile rubber compound that is resistant to most industrial oils and designed to yield a long service life.
Marke: Notrax 580S0315OB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Matte gegen Ermüdung für den kombinierten Einsatz mit einem Sorbens
- Die Rampen an den vier Seiten sind erhöht, sodass sich um die Matte eine Art Auffangtablett bildet
- Die raue Noppenoberfläche verhindert ein Abfließen des Sorbens
- Die Zusammensetzung aus hochwertigem Nitrilkautschuk ist beständig gegen die meisten Industrieöle und bietet eine lange Lebensdauer
- Kein Verrutschen
- Frei von Silikonen, daher sicher zur Lackierung von Fahrzeugen
- Für industrielle Anwender, die auf Komfort und Leistung setzen
- Ergonomisches Design dank einer 16 mm dicken Arbeitsplattform mit Erhöhungen auf der Rückseite für Belüftung und erstklassigen, federnden Komfort
- Gut sichtbare orangefarbene Ränder aus Nitrilkautschuk für zusätzliche Sicherheit
- Längen in Schritten von 30 cm
- Zusammensetzung aus Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten Industrieöle
- Die orangefarbenen Ränder entsprechen OSHA-Code 1910-144
Spezifikation
Schwarz/Orange | |
468 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
15,4 ft. | |
Nitril-Kautschuk | |
91 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Sorb Stance™ Tough Anti-Fatigue Mat with Sorbent > Sorbent-Matte; Länge: 468 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur