Learn More
Heidolph™ Multi Reax
Multi Reax is a versatile model with a 3 mm shaking orbit.
Marke: Heidolph™ 545-10000-03
1294.82 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- It can accommodate between 12 (16 to 32 mm diameter) and 26 (10 to 16 mm diameter) tubes
- Reaction vessels with snap-on lids are also safely fixed
- The 3 mm shaking orbit and a speed control between 150 and 2000 rpm guarantee excellent mixing results
- The integrated timer (up to 999 minutes) enables the automatic termination of the shaking function
- After the time has expired, a signal tone is emitted
Spezifikation
230 V | |
CH Plug |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Multi Reax > CH Plug
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur