Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400473
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400473
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Artikelnummer. 11400473
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12632.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-Phenylethylamin wird bei der Multikomponenten-Eintopfsynthese von hochsubstituiertem, chiralem Pyrrol verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2627-86-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00064406
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.948
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.526
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2204907
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6026
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Optische Drehung −30° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240434 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberA12632.14,A12632.36,A12632.22
ChargennummerR27A039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12632.14,A12632.36,A12632.22
Chargennummer5003V04X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12632.14,A12632.36,A12632.22
Chargennummer10217432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12632.14,A12632.36,A12632.22
ChargennummerY12A003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12632.14,A12632.36,A12632.22
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis