Learn More
(S)(-)-1-Phenylethylamin, 99+ %, Produkt der BASF AG, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10378843
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)(-)-1-Phenylethylamin, 99+ %, Produkt der BASF AG, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378843
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10378843
Marke: Thermo Scientific Acros 371450500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2627-86-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00064406
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Schmelzpunkt -10.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 187.0°C to 189.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5250 to 1.5270
Menge 50 g
Beilstein 12,II,587
Fieser 09,363; 13,185; 17,276; 12,319; 11,411; 05,441; 03,199; 01,838; 02,271; 08,393
Merck Index 13, 6054
Relative Dichte 0.94
Spezifischer Drehzustand −40.00 (20.00°C neat)
Spezifische Drehung − 40.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0415593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number371450500,371452500,371450010
ChargennummerA0453288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number371450500,371452500,371450010
ChargennummerA0379321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number371450500,371452500,371450010
ChargennummerA0415593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog Number371450500,371452500,371450010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-1-Phenylethylamine, produced by BASF AG
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
(S)(-)-1-Phenylethylamin, 99+ %, Produkt der BASF AG, Thermo Scientific Chemicals >