Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490463
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490463
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11490463
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12632.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-Phenylethylamin wird bei der Multikomponenten-Eintopfsynthese von hochsubstituiertem, chiralem Pyrrol verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2627-86-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00064406
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.948
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.526
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2204907
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6026
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Optische Drehung −30° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240434 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberA12632.14,A12632.36,A12632.22
ChargennummerR27A039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12632.14,A12632.36,A12632.22
ChargennummerUSLF001468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12632.14,A12632.36,A12632.22
ChargennummerY12A003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12632.14,A12632.36,A12632.22
Chargennummer10098143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12632.14,A12632.36,A12632.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-.alpha.-Methylbenzylamin
Name des Produkts
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >