Learn More
Fisherbrand™ Gummikegel
Fisherbrand™ Kautschuk-Konusfilter-Tiegeladapter erleichtern die sichere Platzierung von Filtertiegeln in einem Trichter.
51.00 CHF - 118.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Filtertiegel
Material Gummi
Produkttyp Konus
Menge 10/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Konusgröße Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konusgröße Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12388845
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CC/2
27 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 18 mm, kleines Ende 25 mm
65.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12308855
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CC/3
34 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 23 mm, kleines Ende 30 mm
115.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12328855
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CC/4
40 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 27 mm, kleines Ende 35 mm
118.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12338855
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CWF-820-070L
50mm ID großes Ende; 30mm ID kleines Ende 50mm
72.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12318855
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CWF-820-050R
40 mm ID großes Ende; 25 mm ID kleines Ende 45mm
51.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12348855
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CWF-820-090F
60mm ID großes Ende; 40mm ID kleines Ende 55mm
78.00 CHF
10 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 29-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Especificaciones
Especificaciones
Filtertiegel
Gummi
Konus
10/Packung
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Fisherbrand™ Gummikegel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado