Learn More
Fisherbrand™ Gummikegel
Fisherbrand™ Kautschuk-Konusfilter-Tiegeladapter erleichtern die sichere Platzierung von Filtertiegeln in einem Trichter.
Marke:  Fisherbrand™ CWF-820-090F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12348855
  • 78.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
60mm ID großes Ende; 40mm ID kleines Ende
55mm
Konus
Filtertiegel
Gummi
Gehäuse 10Pack
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gummikegel > Konusgröße: 60 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 40 mm, kleines Ende